Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Ponto de ebulição: 79…81 °C/20mmHg
Densidade: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007653
Número CAS: 535-52-4