Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Peso Molecular: 179.12 g/mol
Ponto de ebulição: 70…72 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007831
Número CAS: 393-39-5
EINECS: 206-886-7