Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Peso Molecular: 179.12 g/mol
Ponto de ebulição: 155 °C
Densidade: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00061242
Número CAS: 144851-61-6
UN: 1993
ADR: 3 III