Print…
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-3-fluoroaniline
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 34.8 EUR
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015477
Número CAS: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III