Print…
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 58 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077449
Número CAS: 56741-33-4