Print…
Ácido 4-Fluoroantranilico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 89.9 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
Ácido 4-Fluoroantranilico 98%
Ácido 4-Fluoroantranilico
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de Fusão: 192…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075553
Número CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9