Print…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10713-1G PC10713-250MG PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA 328 EUR
APOSPC10713-1G APOSPC10713-250MG APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO₂S
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14583150
Número CAS: 1257535-05-9
UN: 3261
ADR: 8,II