Print…
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1070M-1G PC1070M-5G
APOSPC1070M-1GEA 0 EUR
APOSPC1070M-1G APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₇FN₄
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102729
Número CAS: 51516-70-2