Print…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 0 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042155
Número CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III