Print…
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1070G-10G PC1070G-25G
APOSPC1070G-10GEA 14.7 EUR
APOSPC1070G-10G APOSPC1070G-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 86…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042154
Número CAS: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0