Print…
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 488 EUR
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042153
Número CAS: 57729-79-0