Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Peso Molecular: 195.57 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Ponto de Inflamação: 134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007846
Número CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III