Print…
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10698-250MG PC10698-1G
APOSPC10698-250MGEA 0 EUR
APOSPC10698-250MG APOSPC10698-1G
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate 99%
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Fórmula: C₃₀H₂₄F₁₂N₆P₂Ru
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042502
Número CAS: 60804-74-2