Print…
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10682-1G PC10682-25G PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA 0 EUR
APOSPC10682-1G APOSPC10682-25G APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₈BF₄P
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664257
Número CAS: 113978-91-9