Print…
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10677-100G PC10677-25G
APOSPC10677-100GEA 328 EUR
APOSPC10677-100G APOSPC10677-25G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅HCl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: –48 to –46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09910264
Número CAS: 16097-64-6