Print…
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 832 EUR
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.923 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038457
Número CAS: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8 III