Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185397
Número CAS: 372120-54-2