Print…
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 279 EUR
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.174 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368720
Número CAS: 886763-11-7