Print…
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 52.2 EUR
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃ClFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11840294
Número CAS: 345-25-5