Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368719
Número CAS: 886763-09-3