Print…
Methyl bromodifluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 31.9 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Fórmula: C₃H₃BrF₂O₂
Peso Molecular: 188.96 g/mol
Ponto de ebulição: 96 °C
Densidade: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06248118
Número CAS: 683-98-7
UN: 2924
ADR: 3+8 II