Print…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA 85.7 EUR
APOSPC10592-1G APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula: C₁₁H₆F₃NO₃
Ponto de Fusão: 76…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00106927
Número CAS: 68255-58-3