Print…
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 279 EUR
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃FO₃
Peso Molecular: 272.28 g/mol
Ponto de Fusão: 209…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173647
Número CAS: 175136-19-3