Print…
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC1058-1G PC1058-5G
APOSPC1058-1GEA 143 EUR
APOSPC1058-1G APOSPC1058-5G
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 64…66 °C
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801321
Número CAS: 208242-25-5
UN: 3272
ADR: 3,III