Print…
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10571-1G PC10571-500MG
APOSPC10571-1GEA 275 EUR
APOSPC10571-1G APOSPC10571-500MG
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₈H₁₂F₅NO₃S
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659540
Número CAS: 663175-92-6