Print…
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 201 EUR
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659538
Número CAS: 885949-53-1