Print…
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 183 EUR
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659543
Número CAS: 885949-57-5