Print…
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 275 EUR
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₄F₅NO₃S
Ponto de Fusão: 96…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659542
Número CAS: 885949-56-4