Print…
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 183 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Ponto de Fusão: 96…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659541
Número CAS: 885949-55-3