Print…
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 130 EUR
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659553
Número CAS: 885949-67-7