Print…
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 350 EUR
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₉F₃N₂
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659570
Número CAS: 521267-21-0