Print…
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 147 EUR
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659551
Número CAS: 1647-89-8