Print…
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10562-1G PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 275 EUR
APOSPC10562-1G APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Fórmula: C₁₆H₁₅FO₂
Peso Molecular: 258.3 g/mol
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659567
Número CAS: 885949-77-9