Print…
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 275 EUR
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Fórmula: C₁₆H₁₄BrFO₃
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659574
Número CAS: 885949-81-5