4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC10559-1G
PC10559-5G
PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA
0
EUR
APOSPC10559-1G
APOSPC10559-5G
APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Fórmula:
C₁₅H₁₃FO₂ Ponto de Fusão: 79…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659550 Número CAS: 81227-99-8 |