Print…
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 186 EUR
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Fórmula: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Ponto de Fusão: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659566
Número CAS: 885949-76-8