Print…
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 31.9 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456802
Número CAS: 6921-22-8