Print…
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 96.3 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Fórmula: C₅H₂F₃N
Ponto de ebulição: 97…99 °C
Densidade: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001161
Número CAS: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II