Print…
Ácido 2,2-Difluorobutírico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluorobutanoic acid
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 61.3 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
Ácido 2,2-Difluorobutírico 97%
Ácido 2,2-Difluorobutírico
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 100…101 °C/8,5mmHg
Ponto de Fusão: 44446 °C
Densidade: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093765
Número CAS: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II