Print…
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trifluorophenyl)borane, (2,3,4-Trifluorophenyl)metaboric acid
PC10547-100G PC10547-25G
APOSPC10547-100GEA 200 EUR
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 229…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863168
Número CAS: 226396-32-3