Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 267 EUR
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 68…70 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 39…45 °C
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657686
Número CAS: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III