Print…
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 314 EUR
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BFNO₂
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664131
Número CAS: 745784-10-5