Print…
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 0 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411557
Número CAS: 174669-73-9