Print…
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799521
Número CAS: 20372-63-8