Print…
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 93.1 EUR
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Br₂FO
Peso Molecular: 295.93 g/mol
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791309
Número CAS: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8 III