Print…
2-Fluoronicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-2-fluoropyridine
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 116 EUR
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoronicotinonitrile 98%
2-Fluoronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Ponto de Fusão: 27…33 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095082
Número CAS: 3939-13-7