Print…
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116337
Número CAS: 161643-29-4