Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 277 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02684337
Número CAS: 254993-59-4