Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 139 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 144…146 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973763
Número CAS: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III