Print…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10514-1G PC10514-25G PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10514-1G APOSPC10514-25G APOSPC10514-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrF₃O₂
Peso Molecular: 254.99 g/mol
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664065
Número CAS: 104222-42-6